The molarity of liquid Ethyl Methanesulfonate can be calculated using its density and molecular weight. The formula is: Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) × Purity. For this calculation: 1,206 g/L ÷ 124.16 g/mol × 0.994 = 9.65 M.
8.20774
Ethyl methanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.27 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
213-214 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 100 °C
densidade
1.206 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OCC)C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
100 °C
-
What is the concentration or molarity of liquid EMS?
1 answer-