Documentos Principais
8.20747
Sigma-Aldrich
Potassium borohydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4BK
Número CAS:
Peso molecular:
53.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número do índice EC:
237-360-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
167 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
500 °C
densidade
1.11 g/cm3
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[B-]
InChI
1S/B.K/q-1;+1
chave InChI
HHUJLKPGQMFFMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Hydrolysis for Hydrogen Production: Investigates the catalytic activity of carbon nanotube supported-Ru for hydrogen production via the hydrolysis of potassium borohydride, demonstrating its potential in hydrogen energy systems (Keskin et al., 2022).
Nota de análise
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water