Documentos
8.20493
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinônimo(s):
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Fórmula linear:
CH2(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-714-2
pressão de vapor
440 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
235 °C
potência
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.6-17.6 % (v/v)
pb
43 °C/1013 hPa
pf
-105 °C
temperatura de transição
flash point -18 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Methanol (GC, area%): ≤ 0.50 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup