Documentos Principais
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
Sinônimo(s):
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HCOO(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
211-340-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
70 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-10 % (v/v)
p.e.
129-131 °C/1013 hPa
pf
-73 °C
temperatura de transição
flash point 26 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCC)C=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C