Documentos Principais
W206903
Sigma-Aldrich
Isoamyl formate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Isopentyl formate
About This Item
Fórmula linear:
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2069
Beilstein:
1739893
Número CE:
Conselho da Europa nº:
500
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.162
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
10 mmHg ( 17.1 °C)
Ensaio
≥97%
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
123-124 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)