Documentos Principais
8.18694
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Allyl acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
214-269-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
temperatura de autoignição
300 °C
potência
259 mg/kg LD50, oral (Rat)
266 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.15 % (v/v)
pH
3.7 (20 °C, 48 g/L in H2O)
p.e.
87-91 °C/13 hPa
pf
<-70 °C
temperatura de transição
flash point 67 °C
solubilidade
48 g/L
densidade
1.038 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC=C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
chave InChI
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.036 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup