Documentos Principais
164100
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate sodium salt
Sinônimo(s):
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 958,00
R$ 958,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 958,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
152.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 958,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
90-110% (perchloric acid titration)
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
core: sodium
Impurezas
≤10% Acetic acid sodium salt
pf
168 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
chave InChI
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)