Documentos
8.18639
Sigma-Aldrich
N-Methylbutylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Methylbutylamine, N-Butylmethylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
87.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-791-2
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3 % (v/v)
pb
90-92 °C/1013 hPa
pf
-75 °C
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
chave InChI
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup