Documentos Principais
308137
Sigma-Aldrich
N-Methylpropylamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
p.e.
61-63 °C (lit.)
densidade
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCNC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The NMR spectra of N-methylpropylamine coordinated to the paramagnetic 11-tungstocobalto(II)silicate anion (SiW11Co) in dimethylsulfoxide-d6 was studied[1].
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
H NMR spectra of some amines coordinated to the paramagnetic polyoxometalate,[SiW 11 Co II O 39] 6
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 1145-1148 null
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column