Documentos Principais
8.18532
Sigma-Aldrich
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
Sinônimo(s):
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-603-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
315 °C
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
145-147 °C/1013 hPa
pf
-67 °C
temperatura de transição
flash point 45 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
45 °C