Documentos Principais
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
About This Item
Fórmula linear:
Al(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
162.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
209-105-8
forma
pieces
pf
128-131 °C
densidade
1.142 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
chave InChI
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3