Documentos Principais
700161P
Avanti
Glucosyl sitosterol
Avanti Research - A Croda Brand 700161P, powder
Sinônimo(s):
β-D-Glucosyl sitosterol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.062,00
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.062,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H60O6
Número CAS:
Peso molecular:
576.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700161P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700161P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
chave InChI
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
Descrição geral
Glucosyl sitosterol is a glucosyl sterol produced by plants, fungi and bacteria.[1]
Glucosyl sitosterol is a steroid present in significant amounts in Bauhinia manca plant stem.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucosyl sitosterol like β-sitostery1-β-D-glucoside from Mentha cordifolia have analgesic functionality and may be useful in pain tolerance.[3]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700161P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
681.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
361 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bioactivity studies on beta-sitosterol and its glucoside
Villasenor IM, et al.
Phytotherapy Research, 16(5), 417-421 (2002)
Hypoglycemic activity of two Brazilian Bauhinia species: Bauhinia forficata L. and Bauhinia monandra Kurz.
Menezes F, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(1), 8-13 (2007)
Cholesterol and Other Lipid Metabolism
Steroids, 85-85 (2011)