Documentos Principais
8.18028
Sigma-Aldrich
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
for synthesis
Sinônimo(s):
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H40N2O10
Número CAS:
Peso molecular:
432.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352401
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
chave InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3