Documentos Principais
8.14992
Sigma-Aldrich
Hexyl butyrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexyl butyrate, Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
220-136-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-78 °C
temperatura de transição
flash point 83 °C
densidade
0.865 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup