Key Documents
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-303-2
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
pf
104-107 °C
temperatura de transição
flash point 100 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
chave InChI
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
100 °C