Documentos Principais
8.14653
Sigma-Aldrich
Formamidine acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Formamidine acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH4N2 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
44.06 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
222-442-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
565 °C
potência
2510 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
pf
156-160 °C
solubilidade
832 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C=N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
chave InChI
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color (visual): colourless to yellowish powder
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2