Documentos
8.14505
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-436-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.8 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.8-7 % (v/v)
pb
168 °C/1013 hPa
pf
-44 °C
temperatura de transição
flash point 48 °C
solubilidade
0.057 g/L
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.0 °C - closed cup