Documentos Principais
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-079-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.28 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
268 °C
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.76-8.14 % (v/v)
p.e.
199 °C/1013 hPa
pf
-92 °C
temperatura de transição
flash point 85 °C
densidade
0.872 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C