Documentos Principais
8.17018
SAFC
Poli(etilenoglicol)
20000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número do índice EC:
500-038-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
scales
temperatura de autoignição
>320 °C
peso molecular
average Mn 20000
técnica(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
58-63 °C
temperatura de transição
flash point 260 °C
solubilidade
500 g/L
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Polyethylene glycol (PEG) is a multipurpose polymer which can be applied in solid, semi-solid and liquid formulations. Its broad functional spectrum includes e.g. improvement of API solubility, acting as a lubricant for tablet coating, function as a carrier, and many more. Our comprehensive portfolio of PEGs comprises diverse polymer sizes of different molecular weights to meet your specific application and needs.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.