Documentos Principais
810652
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, microbiological culture: suitable, 0-5.0% moisture (Karl Fischer), USA origin,
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pkg of 1 kg
Ensaio
≥98% (purity)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 1 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
microbiological culture: suitable
Impurezas
0-5% moisture (Karl Fischer)
perda
≤5%
pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0-12.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0-10 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.