Documentos Principais
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
212-153-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
208-213 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3