Documentos Principais
8.08332
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl 4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4SO3C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
200.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
201-276-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.6 hPa ( 14 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
500 °C
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
221 °C/1013 hPa
pf
30-32 °C
temperatura de transição
flash point 158 °C
densidade
1.174 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
316.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
158 °C - closed cup