Documentos
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
114.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-706-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.79 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
435 °C
potência
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-32 °C
temperatura de transição
flash point 102 °C
densidade
1.478 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
chave InChI
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup