Documentos
8.04537
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
3-(OH)C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-726-5
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
pf
199-202 °C
temperatura de transição
flash point 220 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3