Documentos Principais
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
Sinônimo(s):
Diphenylmethane, Benzylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CH2
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-978-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 77 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
485 °C
potência
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.69-8.66 % (v/v)
p.e.
264-266 °C/1013 hPa
pf
22-25 °C
temperatura de transição
flash point 130 °C
solubilidade
0.014 g/L
densidade volumétrica
1006 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
chave InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
130 °C