Documentos Principais
8.02676
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclododecanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O
Número CAS:
Peso molecular:
182.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
212-595-6
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
230 °C
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
277 °C/1013 hPa
pf
59-61 °C
temperatura de transição
flash point 118 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
chave InChI
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup