Documentos Principais
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclododecanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24O
Número CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
217-031-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
380 °C
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
272 °C/1013 hPa
pf
75-78 °C
temperatura de transição
flash point 138 °C
solubilidade
0.04 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
chave InChI
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
138 °C