Documentos Principais
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
171.46
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
230-224-6
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
157-159 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.48 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup