Key Documents
8.01795
Sigma-Aldrich
N-Benzylurea
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Benzylurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
208-689-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
crystals
potência
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
143-146 °C
solubilidade
17 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
chave InChI
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2