Documentos Principais
690015
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine
95%
Sinônimo(s):
α,α′-Diamino-o-xylene, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene, ortho-Phenylene-bis(methylamine)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.958,00
R$ 2.958,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.958,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.958,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
95%
Formulário
liquid
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
chave InChI
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)