Documentos Principais
8.01658
Sigma-Aldrich
2-Bromoacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, ω-Bromoacetophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-724-9
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
p.e.
140 °C/15 hPa
pf
48-51 °C
temperatura de transição
flash point >112 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup