Documentos Principais
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-268-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.24 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
330 °C (DIN 51794)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
pb
286 °C/1013 hPa
pf
34.6 °C
temperatura de transição
flash point 160 °C (DIN 51758)
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
chave InChI
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
161 °C - closed cup