Documentos Principais
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-093-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
204-206 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup