Documentos
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
Sinônimo(s):
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
228-230 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Iodoethane contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I7780
Iodoethane