Documentos Principais
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
Sinônimo(s):
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
248-666-3
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
355 °C
potência
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
240 °C/1013 hPa
pf
-58 °C
temperatura de transição
flash point 101 °C
solubilidade
107 g/L
densidade
1.029 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(CO)C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
chave InChI
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C