375683
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride
98%
Sinônimo(s):
TEPA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
280 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
chave InChI
VGICAQBLDJAGSJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?