Documentos Principais
8.00092
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
Adiponitrile, Hexanedinitrile
About This Item
Fórmula linear:
NC(CH2)4CN
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
203-896-3
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥98.0% (GC)
pressão de vapor
0.003 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
2134 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7-14 % (v/v)
pf
2 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C (decomposition)
solubilidade
50 g/L
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
chave InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.962 - 0.964
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163 °C - closed cup