Documentos Principais
480541
Sigma-Aldrich
Adiponitrile-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
About This Item
Fórmula linear:
NC(CD2)4CN
Número CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
295 °C (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)