Documentos
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-Dicyanohexane
98%
Sinônimo(s):
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
About This Item
Fórmula linear:
NC(CH2)6CN
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
1744365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
185 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−3.5 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
chave InChI
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup