70239-M
His•Bind® Purification Kit
Sinônimo(s):
IMAC, Protein purification
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Novagen®
Nível de qualidade
condição de armazenamento
OK to freeze
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Includes His•Bind® Resin, His•Bind® buffer kit and chromatography columns.
- Solutions are included for Ni2+ charging, binding, washing, and elution.
- Columns are pre-packed with 1.25 ml bed volume of Ni2+-charged His•Bind Resin.
Componentes
•1His•Bind Buffer Kit
•pkg/4Chromatography Columns
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
respiratory tract irritation
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C