676777
(±)-Verapamil, Hydrochloride
A papaverine derivative that blocks Ca2+ channels (principally the L-type) in smooth and cardiac muscle cells.
Sinônimo(s):
(±)-Verapamil, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker V
Ensaio
≥99% (perchloric acid titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
methanol: 50 mg/mL
water: 70 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
chave InChI
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 309.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3