676380
Valproic Acid sodium salt
≥98% (HPLC), solid, HDAC1 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Valproic Acid, Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid, Na
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Valproic Acid, Sodium Salt, A cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase (IC₅₀ = 400 µM for HDAC1).
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9913
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
potência
400 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HDAC1
Embalagem
Advertência
Outras notas
Knupfer, M.M., et al. 2001. Anticancer Res.21, 347.
Phiel, C.J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 36734.
Vaden, D.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 15466.
Yuan, P.X., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 31674.
Chen, G., et al. 1999. J. Neurochem.72, 1327.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3