673000
Vacuolin-1
≥95% (HPLC), solid, lysosome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Vacuolin-1
About This Item
Produtos recomendados
product name
Vacuolin-1, A cell-permeable triazine based compound that inhibits Ca2+-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane and the release of lysosomal content, without affecting enlargeosomes or other membrane-bound organelles.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H24IN7O/c27-21-9-7-8-20(18-21)19-28-32-24-29-25(33-14-16-35-17-15-33)31-26(30-24)34(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-13,18-19H,14-17H2,(H,29,30,31,32)/b28-19+
chave InChI
JMEJTSRAQUFNOP-TURZUDJPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ca2+-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3