662099
Anti-Ubiquitin Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
monkey, chicken, guinea pig, frog, yeast, sheep, rabbit, mouse, bovine, canine, E. coli, rat, human, hamster, Drosophila
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBB(7314)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1:200)
Immunoprecipitation (1:100)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hershko, A., and Ceichanover, A. 1992. Annu. Rev. Biochem.61, 761.
Hochstrasser, M. 1992. Curr. Opin. Cell Biol.4, 1024.
Jentsch, S. 1992. Annu. Rev. Genet.26, 179.
Hershko, A., et al. 1982. J. Biol. Chem.257, 13964.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1