U5507
Ubiquitin human
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Ensaio
≥95% (GE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
10.7 kDa
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
solubilidade
Tris-HCl, pH 7.5: 1.0—1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
adequação
suitable for molecular biology
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ubiquitin is a highly conserved protein composed of 76 amino acids, and it is expressed universally in all eukaryotes, ranging from yeast to humans.[1]
Aplicação
- as a substrate in in vitro ubiquitination assays[4]
- as substrate in ADP-ribosylation and ubiquitylation assays[5]
- to supplement the 64 ng of endogenous ubiquitin in fresh blood for experiment grouping in order to study its potential clinical impact on cancer prognosis[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)