662056
Ubiquitin Aldehyde
≥95% (HPLC), liquid, ubiquitin hydrolase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
ubiquitin hydrolase inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ubiquitin Aldehyde, Potent and specific inhibitor of multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Shaeffer, J.R. and Cohen, R.E. 1996. Biochemistry 35, 10886.
Pickart, C.M. and Rose, I.A. 1986. J. Biol. Chem. 261, 10210.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.