662041
U-73343
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.
Sinônimo(s):
U-73343, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(C(=O)CCC5=O)CCCCCCN[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)OC)CC3)CC1)C
InChI
1S/C29H42N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,19,23-26,30H,3-7,9,11-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
chave InChI
CJHWFIUASFBCKN-ZRJUGLEFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Negative control of U-73122 in the inhibition of phospholipase C
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bleasdale, J.E., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 756.
Smith, R.J., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.253, 688.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3