658425
AG 17
Anti-proliferative agent that acts as a selective inhibitor of the platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase (IC₅₀ = 500 nM).
Sinônimo(s):
AG 17, NSC 242557, 3,5-di- t-Butyl-4-hydroxy-benzylidenemalononitrile, α-Cyano-(3,5-di- t-butyl-4-hydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A9, RG 50872
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
chave InChI
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Palumbo, G.A., et al. 1997. Cancer Res. 57, 2434.
Burger, A.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2794.
Palumbo, G.A., et al. 1994. Blood84, 296a.
Bilder, G.E., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, C721.
Levitzki, A., and Gilon, S. 1991. Trends Pharmacol. Sci. 12, 171.
Terada, H. 1981. Biochim. Biophys. Acta639, 225
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3