Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
AB5411
Sigma-Aldrich
Anticorpo antinitrotirosina
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anticorpo de nitrotirosina
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
A produção celular de espécies altamente reativas de nitrogênio derivadas do óxido nítrico, como peroxinitrito, dióxido de nitrogênio e cloreto de nitrila, leva à nitração de resíduos da tirosina nas proteínas teciduais. A extensão da formação de nitrotirosina em proteínas fornece um índice da produção de espécies reativas de nitrogênio e de dano celular potencial durante um período de tempo. A nitrotirosina pode ser medida por análise de aminoácidos em hidrolisados de proteínas e detectada, estimada semi-quantitativamente e localizada em células e tecidos por técnicas imunocitoquímicas usando anticorpos direcionados contra o hapteno da nitrotirosina.
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi determinada.
Reconhece resíduos de tirosina nitrados.
Imunogênio
KLH nitrado.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte a nitrotirosina usando este anticorpo antinitrotirosina, validado para uso em IH(P) e WB.
Subcategoria de pesquisa
Estresse oxidativo
Western blot:
uma diluição de 1:100-1:1.000 de um lote anterior foi usada com sucesso em western blot testado em BSA nitrado e ovalbumina nitrada.
Imuno-histoquímica:
diluição de 1:50-1:100 em fígado de camundongo embebido em parafina, fixado em formalina tamponada 10% neutra (animal tratado com Zymosan), e tecidos normais de cerebelo humano. Os tecidos devem ser pré-tratados com resgate de sítios antigênicos induzido pelo calor (HIER). A incubação com AB5411 foi de 10 minutos e a reação foi revelada com o kit Chemicon IHCSelect, HRP-DAB (N.º do catálogo DAB150).
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Análise imuno-histoquímica (parafina):
Coloração com nitrotirosina (AB5411) de cérebro de camundongo (Zymosan), tecido pré-tratado com tampão citrato, pH 6,0. O anticorpo policlonal foi diluído na proporção de 1:500, usando Detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade pode ser visualizada no hipocampo.
Coloração ideal de nitrotirosina monoclonal: cérebro de camundongo tratado com Zymosan.
Ligação
Substitui: AB5386
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo 0,1% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
CONTROLE POSITIVO: Os resíduos de tirosina podem ser nitrados diretamente in situ em cortes de tecidos usando peroxinitrito (N.º do catálogo 20-107) para criar um controle positivo. Após a desparafinização do corte de tecido, a lâmina é coberta com uma gota de PBS, pH 7,4, com a qual são misturados 10 microlitros de solução de peroxinitrito. Deve-se tomar cuidado para manter o pH 7,4 da solução.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
NAD(P)H oxidase-derived reactive oxygen species contribute to age-related impairments of endothelium-dependent dilation in rat soleus feed arteries.
Trott, DW; Seawright, JW; Luttrell, MJ; Woodman, CR
Journal of Applied Physiology (1985)
iNOS activity is necessary for the cytotoxic and immunogenic effects of doxorubicin in human colon cancer cells.
De Boo, S; Kopecka, J; Brusa, D; Gazzano, E; Matera, L; Ghigo, D; Bosia, A; Riganti, C
Molecular Cancer null
Hyperglycemia accelerates apparent diffusion coefficient-defined lesion growth after focal cerebral ischemia in rats with and without features of metabolic syndrome.
Tarr, D; Graham, D; Roy, LA; Holmes, WM; McCabe, C; Mhairi Macrae, I; Muir, KW; Dewar, D
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
Ferric carboxymaltose-mediated attenuation of Doxorubicin-induced cardiotoxicity in an iron deficiency rat model.
Toblli, JE; Rivas, C; Cao, G; Giani, JF; Funk, F; Mizzen, L; Dominici, FP
Chemotherapy Research and Practice null
The anti-oxidative, anti-inflammatory, and protective effect of S100A8 in endotoxemic mice.
Sun, Y; Lu, Y; Engeland, CG; Gordon, SC; Sroussi, HY
Molecular Immunology null