Documentos
AB125
Sigma-Aldrich
Anticorpo antisserotonina
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
5-HT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Serotonina (5-hidroxitriptamina)
As reatividades cruzadas foram determinadas usando-se um teste de ELISA por experimentos de competição com os seguintes compostos:
Composto Reatividade cruzada
5-Hidroxitriptamina-G-PL 1
5-Metoxitriptamina-G-PL 1/25
Triptamina-G-PL 1/60
5-Hidroxitriptofano-G-PL 1/175
5-Hidroxitriptamina 1/1150
Triptofano-G-PL 1/3400
5-Metoxitriptofano-G-PL 1/19800
Os antissoros também foram testados quanto à especificidade usando a técnica de PAP flutuante livre em
núcleos da rafe de ratos.
Abreviaturas:
(G) Glutaraldeído
(=) Conjugado não reduzido
(PL) Polilisina
Imunogênio
5-Hidroxitriptamina-glutaraldeído-polilisina
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 1:1.000-1:2.500 por ABC ou detecção aprimorada. É necessária a fixação com glutaraldeído. O anticorpo não reagirá com tecidos não tratados com glutaraldeído. O bloqueio deve ser feito com soro ou BSA contendo Triton X-100 0,1-0,2%; remova todos os bloqueadores e detergentes durante a incubação dos anticorpos primários. Dilua somente em PBS ou TBS para obter melhores resultados. Para anticorpos de detecção fluorescente, a diluição deve ser reduzida, mas não é recomendada em virtude da autofluorescência do glutaraldeído.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antisserotonina detecta o nível de serotonina e foi publicado e validado para uso em IH.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
forma física
Antissoro de coelho. Líquido com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Shih-Chang Hsueh et al.
International journal of molecular sciences, 19(2) (2018-02-09)
Parkinson's disease (PD) is typically characterized by impairment of motor function. Gait disturbances similar to those observed in patients with PD can be observed in animals after injection of neurotoxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA) to induce unilateral nigrostriatal dopamine depletion. Exercise has
Jun Lu et al.
The Journal of comparative neurology, 508(4), 648-662 (2008-04-03)
Classical anesthetics of the gamma-aminobutyric acid type A receptor (GABA(A))-enhancing class (e.g., pentobarbital, chloral hydrate, muscimol, and ethanol) produce analgesia and unconsciousness (sedation). Dissociative anesthetics that antagonize the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (e.g., ketamine, MK-801, dextromethorphan, and phencyclidine) produce analgesia but
Katia Carneiro et al.
BMC developmental biology, 11, 29-29 (2011-05-24)
Consistent asymmetry of the left-right (LR) axis is a crucial aspect of vertebrate embryogenesis. Asymmetric gene expression of the TGFβ superfamily member Nodal related 1 (Nr1) in the left lateral mesoderm plate is a highly conserved step regulating the situs
Sujan Gautam et al.
iScience, 27(1), 108616-108616 (2024-01-05)
Studies across a diverse group of metazoan embryos indicate that Wnt signaling often activates the transcription factor Sp5, forming a signaling 'cassette' that plays critical roles in many developmental processes. This study explores the role of Wnt/Sp5 signaling during the
Robert A Kozol et al.
eLife, 12 (2023-07-27)
The vertebrate brain is highly conserved topologically, but less is known about neuroanatomical variation between individual brain regions. Neuroanatomical variation at the regional level is hypothesized to provide functional expansion, building upon ancestral anatomy needed for basic functions. Classically, animal